Acide (R)-(-)-α-méthoxyphénylacetique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
224470010 224470050
ACRO224470010EA 82.7 EUR InStock
ACRO224470010 ACRO224470050
Acide (R)-(-)-α-méthoxyphénylacetique 99%
Acide (R)-(-)-α-méthoxyphénylacetique
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 164 - 166 °C (18 -rr)
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004250
Numéro CAS: 3966-32-3
EINECS: 223-580-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to white Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
Specific optical rotation -158° to -162° (20 °C, 589 nm) (c=1, MeOH)
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité