Acide (R)-(-)-α-méthoxyphénylacetique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08719.MDEA 33.4 EUR InStock
L08719.MD L08719.03
Acide (R)-(-)-α-méthoxyphénylacetique ≥99%
Acide (R)-(-)-α-méthoxyphénylacetique
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 164…166 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 63…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004250
Numéro CAS: 3966-32-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité