Acide (S)-(+)-α-méthoxyphénylacetique 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
224490010 224490050
ACRO224490010EA 108 EUR InStock
ACRO224490010 ACRO224490050
Acide (S)-(+)-α-méthoxyphénylacetique 99%
Acide (S)-(+)-α-méthoxyphénylacetique
Formule: C₉H₁₀O₃
Point d'ébullition: 164 - 166 °C (18 -rr)
Point de fusion: 64…67 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064216
Numéro CAS: 26164-26-1
EINECS: 247-492-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 63 to 68 °C
Specific optical rotation +145° to +151° (20 °C, 589 nm) (c=0.5, ethanol)
Titration with NaOH ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité