Acide (S)-(+)-α-méthoxyphénylacetique ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08748.MDEA 54.8 EUR InStock
L08748.MD L08748.03
Acide (S)-(+)-α-méthoxyphénylacetique ≥99%
Acide (S)-(+)-α-méthoxyphénylacetique
Formule: C₉H₁₀O₃
MW: 166,18 g/mol
Point d'ébullition: 164…166 °C (18 mmHg)
Point de fusion: 63…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064216
Numéro CAS: 26164-26-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité