(S)-(-)-But-3-yne-2-ol 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: (S)-3-Butyn-2-ol, (S)-(-)-3-Hydroxy-1-butyne, (S)-(-)-But-3-yn-2-ol
L20345.03 L20345.06
L20345.03EA 109 EUR InStock
L20345.03 L20345.06
(S)-(-)-But-3-yne-2-ol 99%
(S)-(-)-But-3-yne-2-ol
Purity: 99% CAS No.: 2914-69-4 Molecular Formula: C4H6O Formula Weight: 70.09 Flash Point: 28°(82°F) Refractive Index: 1.4260 Boiling Point: 108-109° Beilstein Reference: 4652597 Optical Rotation: -47° (neat) UN No.: 2929 MDL No.: MFCD00190166
Formule: C₄H₆O
MW: 70,09 g/mol
Point d'ébullition: 108…109 °C
Densité: 0.891
Point d'éclair: 28 °C (82 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00190166
Numéro CAS: 2914-69-4
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité