Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-1-Octyne-3-ol ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Attention

L19046.03EA 154 EUR InStock
L19046.03
(S)-(-)-1-Octyne-3-ol ≥98%
(S)-(-)-1-Octyne-3-ol


Formule: C₈H₁₄O
MW: 126,2 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (20 mmHg)
Densité: 0,866
Point d'éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00191475
Numéro CAS: 32556-71-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité