L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
(R)-(+)-α-Méthylbenzylamine zS, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
Synonyms: (R)-(+)-α-Phenylethylamine, (R)-(+)-1-Phenylethylamine, D(+)-α-Methylbenzylamine
MQ200
8.07031.0010 8.07031.0100
8.07031.0010EA 29.6 EUR InStock
8.07031.0010 8.07031.0100
(R)-(+)-α-Méthylbenzylamine zS, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-α-Méthylbenzylamine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121.18 g/mol
Point d'ébullition: 180
Point de fusion: 32.5
Densité: 0.95 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064405
Numéro CAS: 3886-69-9
EINECS: 223-423-4
ONU: 2922
ADR: 8 (6.1) I
Merck Index: 12,06106
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 40 g/l (20 °C)
Melting Point -10 °C
Molar Mass 121.18 g/mol
Boiling Point 187 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.4 hPa (20 °C)
Flash Point 71 °C DIN 51758
Refractive Index 1.5265 (24 °C, 589 nm)
Density 0.95 g/cm3 (20 °C)
pH 7 (40 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 355 °C DIN 51794
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité