(S)-(-)-α-Méthylbenzylamine ≥99%, ee 99.5%, ChiPros®
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L19118.14 L19118.06 L19118.22 L19118.A7
L19118.14EA 62 EUR InStock
L19118.14 L19118.06 L19118.22 L19118.A7
(S)-(-)-α-Méthylbenzylamine ≥99%, ee 99.5%, ChiPros®
(S)-(-)-α-Méthylbenzylamine
Purity: 99+% CAS No.: 2627-86-3 Molecular Formula: C8H11N Formula Weight: 121.18 Flash Point: 71°(159°F) Refractive Index: 1.5260 Odour: Amine-like Melting Point: -10° Boiling Point: 187° Beilstein Reference: 2204907 Merck Reference: 14,6026 Optical Rotation: -30° (c=10 in ethanol) UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00064406
Formule: C₈H₁₁N
Point d'ébullition: 187 °C
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0.948
Point d'éclair: 71 °C (159 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064406
Numéro CAS: 2627-86-3
EINECS: 220-098-0
ONU: 2922
ADR: 8,II
Merck Index: 14,6026
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité