(S)-(-)-α-Méthylbenzylamine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: (S)-(-)-1-Phényléthylamine
MOLE14057640-100GEA 0 EUR InStock
MOLE14057640-100G
(S)-(-)-α-Méthylbenzylamine
(S)-(-)-α-Méthylbenzylamine
Formule: C₈H₁₁N
MW: 121,18 g/mol
Point d'ébullition: 187 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –10 °C
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064406
Numéro CAS: 2627-86-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité