3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine substrat
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES AG
Synonyms: TMB
ENZOADI800350EA 60.5 EUR InStock
ENZOADI800350 ALEXADI-80-0350
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine substrat
3,3',5,5'-Tétraméthylbenzidine
HRP substrate.
  • Used in ELISA, colorimetric detection
  • Solution of 3,3',5,5'-tetramethylbenzidine (TMB) and hydrogen peroxide
Formule: C₁₆H₂₀N₂
MW: 240,35 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007748
Numéro CAS: 54827-17-7
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité