(R)-(+)-2-Phényl-1-propanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L13999.03 L13999.MD
L13999.03EA 213 EUR InStock
L13999.03 L13999.MD
(R)-(+)-2-Phényl-1-propanol ≥98%
(R)-(+)-2-Phényl-1-propanol
Purity: 98+% CAS No.: 19141-40-3 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5260 Boiling Point: 220° Optical Rotation: 18° (neat) MDL No.: MFCD00145206
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C
Densité: 0.975
Point d'éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145206
Numéro CAS: 19141-40-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité