Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(S)-(-)-1-Phényléthanol, Supelco®

Fournisseur: Merck
Synonyms: Alcool (S)-(-)-α-méthylbenzylique

M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100

77849-5MLEA 391 EUR InStock
77849-5ML 77849-1ML
(S)-(-)-1-Phényléthanol, Supelco®
(S)-(-)-1-Phényléthanol


Formule: C₈H₁₀O
MW: 122,17 g/mol
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Densité: 1,018 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064264
Numéro CAS: 1445-91-6
ONU: 2937
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité