(S)-(-)-2-Phényl-1-propanol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (S)-2-Phenylpropan-1-ol
L13988.03 L13988.MD
L13988.03EA 216 EUR InStock
L13988.03 L13988.MD
(S)-(-)-2-Phényl-1-propanol ≥98%
(S)-(-)-2-Phényl-1-propanol
Purity: 98+% CAS No.: 37778-99-7 Molecular Formula: C9H12O Formula Weight: 136.19 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5260 Boiling Point: 220° Optical Rotation: -18° (neat) MDL No.: MFCD00145249
Formule: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Point d'ébullition: 220 °C
Densité: 0.975
Point d'éclair: 108 °C (226 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00145249
Numéro CAS: 37778-99-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité