Acide (1R,2R)-(-)-cyclohexanedicarboxylique-1,2 pour la synthèse
Fournisseur: Merck
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
8.24449.0250EA 101 EUR InStock
8.24449.9999 8.24449.0250
Acide (1R,2R)-(-)-cyclohexanedicarboxylique-1,2 pour la synthèse
Acide (1R,2R)-(-)-cyclohexanedicarboxylique-1,2
Formule: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00062973
Numéro CAS: 46022-05-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 177 - 180 °C
Molar Mass 172.18 g/mol
Synonyms (1R,2R)-(-)-Hexahydrophthalic acid
Hill Formula C8H12O4
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité