(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexylenediamine 99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
364640010 364640050
ACRO364640010EA 60.6 EUR InStock
ACRO364640010 ACRO364640050
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexylenediamine 99%
(1R,2R)-(-)-1,2-Cyclohexylenediamine
Formule: C₆H₁₄N₂
Point d'ébullition: 110…114 °C (40mbar)
Point de fusion: 40…45 °C
Point d'éclair: 76 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00062985
Numéro CAS: 20439-47-8
ONU: 3259
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 45 °C
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -24.5° to -26.5° (20 °C, 589 nm) (c=5, 1 N HCl)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité