(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (S,S)-DACH, (1S,2S)-Cyclohexane-1,2-diamine
C1448-25G C1448-5G
TCIAC1448-25GEA 245 EUR InStock
TCIAC1448-25G TCIAC1448-5G
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexylenediamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
(1S,2S)-(+)-1,2-Cyclohexylenediamine
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 81°C
Point de fusion: 40…43 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00062986
Numéro CAS: 21436-03-3
ONU: 3259
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cff60dd7e4a0b435f227b3ff4b571ea1e591c2b4&vid=cff60dd7e4a0b435f227b3ff4b571ea1e591c2b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Optical purity (GC) min. 98.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité