(R)-(-)-2-Méthylpipérazine 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
356270050 356270250
ACRO356270050EA 165 EUR InStock
ACRO356270050 ACRO356270250
(R)-(-)-2-Méthylpipérazine 98%
(R)-(-)-2-Méthylpipérazine
Formule: C₅H₁₂N₂
Point d'ébullition: 155…156 °C
Point de fusion: 86…91 °C
Point d'éclair: 65 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00192317
Numéro CAS: 75336-86-6
ONU: 2925
ADR: 4.1,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 91 °C
GC ≥97.5 %
Specific optical rotation -15° to -21° (20 °C, 589 nm) (c=1, toluene)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité