Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

(S)-(+)-2-Méthylpipérazine

Synonyms: (S)-2-Methylpiperazine

011818-10G 011818-100G
FLUO011818-10GEA 0 EUR InStock
FLUO011818-10G FLUO011818-100G
(S)-(+)-2-Méthylpipérazine
(S)-(+)-2-Méthylpipérazine


Formule: C₅H₁₂N₂
MW: 100,16 g/mol
Point d'ébullition: 155…156 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00171452
Numéro CAS: 74879-18-8
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité