D(+)-Biotine
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Vitamine HVitamine B7Vitamine B8
EHERC10625000EA 81.9 EUR InStock
EHERC10625000
D(+)-Biotine
D(+)-Biotine
Formule: C₁₀H₁₆N₂O₃S
MW: 244,31 g/mol
Point de fusion: 232…233 °C
Densité: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005541
Numéro CAS: 58-85-5
Merck Index: 13,01231
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité