5-Nitro-1,10-phénanthroline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A11428.03 A11428.06 A11428.14
A11428.03EA 62.8 EUR InStock
A11428.03 A11428.06 A11428.14
5-Nitro-1,10-phénanthroline ≥98%
5-Nitro-1,10-phénanthroline
Purity: 98% CAS No.: 4199-88-6 Molecular Formula: C12H7N3O2 Formula Weight: 225.21 Melting Point: 202-204° Beilstein Reference: 196245
Formule: C₁₂H₇N₃O₂
Point de fusion: 202…204 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004981
Numéro CAS: 4199-88-6
EINECS: 224-097-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité