Phénanthroline-1,10 monohydraté ACS
Fournisseur: VWR Chemicals
0516-10GEA 154 EUR InStock
0516-10G
Phénanthroline-1,10 monohydraté ACS
Phénanthroline-1,10 monohydraté
A metalloprotease inhibitor useful for chelating iron and other divalent metals.
Formule: C₁₂H₈N₂·1H₂O
MW: 198,22 g/mol
Point de fusion: 93…94 °C
Densité: 1,259 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00149973
Numéro CAS: 5144-89-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07356
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/91/2351991.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Suitability as Redox Indicator Pass
Suitability for Determining Iron pass
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité