Phénanthroline-1,10 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: Merck
Danger
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41491.0005 8.41491.0025 8.41491.9999
8.41491.0005EA 46.7 EUR InStock
8.41491.0005 8.41491.0025 8.41491.9999
Phénanthroline-1,10 pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Phénanthroline-1,10
Formule: C₁₂H₈N₂
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117…119 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011678
Numéro CAS: 66-71-7
EINECS: 200-629-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5092a8ec81301ed6ed30f75429f9f27784db47a5&vid=106c4325bb7c310de902d3118cf4b31bcee3dc92&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility 2.69 g/l (25 °C)
Melting Point 117 - 119 °C
Molar Mass 180.21 g/mol
Boiling Point 330 °C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité