Phénanthroline-1,10
Fournisseur: Serva
Danger
32010.01 32010.02 32010.03
SERA32010.01EA 0 EUR InStock
SERA32010.01 SERA32010.02 SERA32010.03
Phénanthroline-1,10
Phénanthroline-1,10
Formule: C₁₂H₈N₂
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 117…119 °C
Numéro MDL: MFCD00011678
Numéro CAS: 66-71-7
EINECS: 200-629-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,07356
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5092a8ec81301ed6ed30f75429f9f27784db47a5&vid=106c4325bb7c310de902d3118cf4b31bcee3dc92&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité