Phénanthroline-1,10 monohydraté 99+%, pur
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
ACRO130131000EA 488 EUR InStock
ACRO130131000 ACRO130130050 ACRO130130250 ACRO130135000
Phénanthroline-1,10 monohydraté 99+%, pur
Phénanthroline-1,10 monohydraté
Formule: C₁₂H₈N₂·1H₂O
MW: 198,22 g/mol
Point de fusion: 97…101 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00149973
Numéro CAS: 5144-89-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,07291
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/91/2351991.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 98 to 102 °C
Titration with HClO4 ≥99.0 %
UV at 210 nm A: ≤0.1
UV at 220 nm A: ≤0.06
UV at 230 nm A: ≤0.04
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.5 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité