4-Méthyl-1,10-phénanthroline
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
31888.03 31888.06
31888.03EA 86 EUR InStock
31888.03 31888.06
4-Méthyl-1,10-phénanthroline
4-Méthyl-1,10-phénanthroline
CAS No.: 31301-28-7 Molecular Formula: C13H10N2 Formula Weight: 194.24 Physical Form: Crystalline Melting Point: 144-145° MDL No.: MFCD00004978
Formule: C₁₃H₁₀N₂
Point de fusion: 144…145 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004978
Numéro CAS: 31301-28-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité