3,4,7,8-Tétraméthyl-1,10-phénanthroline 98+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
172220010 172220050
ACRO172220010EA 107 EUR InStock
ACRO172220010 ACRO172220050
3,4,7,8-Tétraméthyl-1,10-phénanthroline 98+%
3,4,7,8-Tétraméthyl-1,10-phénanthroline
Formule: C₁₆H₁₆N₂
Point d'ébullition: 386 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 277…280 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004974
Numéro CAS: 1660-93-1
EINECS: 216-762-4
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 %
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité