3,4,7,8-Tétraméthyl-1,10-phénanthroline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L01482.06EA 385 EUR InStock
L01482.06 L01482.03
3,4,7,8-Tétraméthyl-1,10-phénanthroline ≥98%
3,4,7,8-Tétraméthyl-1,10-phénanthroline
Formule: C₁₆H₁₆N₂
MW: 236,32 g/mol
Point d'ébullition: 386 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 280 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004974
Numéro CAS: 1660-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité