4,7-Diphényl-1,10-phénanthroline
Fournisseur: Molekula
MOLEM40716309EA 0 EUR InStock
MOLEM40716309
4,7-Diphényl-1,10-phénanthroline
4,7-Diphényl-1,10-phénanthroline
Formule: C₂₄H₁₆N₂
MW: 332,4 g/mol
Point d'ébullition: 508 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215…220 °C
Numéro MDL: MFCD00004976
Numéro CAS: 1662-01-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité