4,7-Diphényl-1,10-phénanthroline, Supelco®
Fournisseur: Merck
Synonyms: 4,7-Diphenyl-1,10-phenanthroline, (Bathophenanthroline)
M-Clarity™ quality level = MQ100
11880-1G-F 11880-5G-F
11880-1G-FEA 210 EUR InStock
11880-1G-F 11880-5G-F
4,7-Diphényl-1,10-phénanthroline, Supelco®
4,7-Diphényl-1,10-phénanthroline
Formule: C₂₄H₁₆N₂
MW: 332,4 g/mol
Point d'ébullition: 508 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 215…220 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004976
Numéro CAS: 1662-01-7
EINECS: 216-767-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4bb699d3517368ad7b525efa816297cc58ac8675&vid=5abaea183ad59c2796879d539bf80c751c673354&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité