1-Phényltétrazole-5-thiol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Mercapto-1-phenyl-1H-tetrazole, 1-Phenyl-5-mercaptotetrazole, 1-Phenyl-1H-tetrazole-5-thiol, 1-Phenyl-1H-tetrazole-5(2H)-thione
A12656.14 A12656.22 A12656.36
A12656.14EA 46.4 EUR InStock
A12656.14 A12656.22 A12656.36
1-Phényltétrazole-5-thiol ≥99%
1-Phényltétrazole-5-thiol
Purity: 99% CAS No.: 86-93-1 Molecular Formula: C7H6N4S Formula Weight: 178.22 Flash Point: 138°(280°F) Odour: Odourless Beilstein Reference: 139068 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00003129
Formule: C₇H₆N₄S
MW: 178,22 g/mol
Point de fusion: ∼ 145 °C (dec.)
Point d'éclair: 138 °C (280 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003129
Numéro CAS: 86-93-1
EINECS: 201-710-5
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité