1-Phényltétrazole-5-thiol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 1-Phényl-1H-tétrazole-5-thiol
MOLEM39882979EA 0 EUR InStock
MOLEM39882979
1-Phényltétrazole-5-thiol
1-Phényltétrazole-5-thiol
Formule: C₇H₆N₄S
MW: 178,22 g/mol
Point de fusion: 146…150 °C
Numéro MDL: MFCD00003129
Numéro CAS: 86-93-1
ONU: 1325
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité