Hexachloro-1,3-butadiène
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14170000EA 34.5 EUR InStock
EHERC14170000
Hexachloro-1,3-butadiène
Hexachloro-1,3-butadiène
Formule: C₄Cl₆
MW: 260,76 g/mol
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1,6825 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Numéro MDL: MFCD00000836
Numéro CAS: 87-68-3
ONU: 2279
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04697
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité