Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Hexachloro-1,3-butadiène

Fournisseur: Merck

48543.EA 162 EUR InStock
48543.
Hexachloro-1,3-butadiène
Hexachloro-1,3-butadiène


Formule: C₄Cl₆
MW: 260,76 g/mol
Point d'ébullition: 210 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –21 °C
Densité: 1,6825 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90 °C
Numéro MDL: MFCD00000836
Numéro CAS: 87-68-3
ONU: 2279
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04697
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité