Linoléate d'éthyle
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM10008198-500EA 55.5 EUR InStock
CAYM10008198-500 CAYM10008198-50 CAYM10008198-100 CAYM10008198-1
Linoléate d'éthyle
Linoléate d'éthyle
Formule: C₂₀H₃₆O₂
MW: 308,5 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009535
Numéro CAS: 544-35-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité