Linoléate de méthyle 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, 9,12-Octadecanoic acid methyl ester, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid methyl ester, Linoleic acid methyl ester, (9Z,12Z)-Methyl octadeca-9,12-dienoate, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate, 9Z,12Z-Oktadekadiensäuremethylester, 9,12 Methyl octadecaotenoate methyl linoleate, cis,cis-9,12-Oktadekadiensäuremethylester
L07450.03 L07450.06
L07450.03EA 52.6 EUR InStock
L07450.03 L07450.06
Linoléate de méthyle 95%
Linoléate de méthyle
Purity: 95% CAS No.: 112-63-0 Molecular Formula: C19H34O2 Formula Weight: 294.47 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 200°(392°F) Refractive Index: 1.4640 Melting Point: -35° Boiling Point: 207-208°/11mm Beilstein Reference: 1727614 Merck Reference: 14,6095 MDL No.: MFCD00009534
Formule: C₁₉H₃₄O₂
MW: 294,48 g/mol
Point d'ébullition: 207…208 °C (11 mmHg)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0.888
Point d'éclair: 200 °C (392 °F)
Numéro MDL: MFCD00009534
Numéro CAS: 112-63-0
EINECS: 203-993-0
Merck Index: 14,6095
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité