Linoléate de méthyle
Fournisseur: Roth Carl
Synonyms: cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, 9,12-Octadecanoic acid methyl ester, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid methyl ester, Linoleic acid methyl ester, (9Z,12Z)-Methyl octadeca-9,12-dienoate, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate, 9Z,12Z-Oktadekadiensäuremethylester, 9,12 Methyl octadecaotenoate methyl linoleate, cis,cis-9,12-Oktadekadiensäuremethylester
7217.1 7217.2
ROTH7217.1EA 59.5 EUR InStock
ROTH7217.1 ROTH7217.2
Linoléate de méthyle
Linoléate de méthyle
Formule: C₁₉H₃₄O₂
MW: 294,48 g/mol
Point d'ébullition: 340 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –35 °C
Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009534
Numéro CAS: 112-63-0
EINECS: 203-993-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité