Linoléate de méthyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: cis,cis-9,12-Octadecadienoic acid methyl ester, 9,12-Octadecanoic acid methyl ester, 9Z,12Z-Octadecadienoic acid methyl ester, Linoleic acid methyl ester, (9Z,12Z)-Methyl octadeca-9,12-dienoate, Methyl cis,cis-9,12-octadecadienoate, 9Z,12Z-Oktadekadiensäuremethylester, 9,12 Methyl octadecaotenoate methyl linoleate, cis,cis-9,12-Oktadekadiensäuremethylester
L0078-25ML L0078-500ML
TCIAL0078-25MLEA 94.6 EUR InStock
TCIAL0078-25ML TCIAL0078-500ML
Linoléate de méthyle ≥95.0% (par GC)
Linoléate de méthyle
Formule: C₁₉H₃₄O₂
MW: 294,48 g/mol
Point d'ébullition: 346°C
Point de fusion: -35°C
Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 200°C
Numéro MDL: MFCD00009534
Numéro CAS: 112-63-0
EINECS: 203-993-0
Merck Index: 14,06095
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ff145374b1ab9d75bdb082be18045d91c11dc94&vid=9ff145374b1ab9d75bdb082be18045d91c11dc94&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité