Acide linoléique 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
L07949.06 L07949.14 L07949.22
L07949.06EA 61.9 EUR InStock
L07949.06 L07949.14 L07949.22
Acide linoléique 95%
Acide linoléique
Purity: 95% CAS No.: 60-33-3 Molecular Formula: C18H32O2 Formula Weight: 280.45 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4699 Odour: Weak, characteristic Melting Point: -12° Boiling Point: 230°/16mm Beilstein Reference: 1727101 Merck Reference: 14,5505 MDL No.: MFCD00064241
Formule: C₁₈H₃₂O₂
Point d'ébullition: 230 °C (16 mmHg)
Point de fusion: –12 °C
Densité: 0.902
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00064241
Numéro CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 14,5505
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité