Acide linoléique
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM10006834-1EA 208 EUR InStock
CAYM10006834-1
Acide linoléique
Acide linoléique
Formule: C₁₈H₃₂O₂
MW: 280,45 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0,9 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00064241
Numéro CAS: 60-33-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité