Acide linoléique
Fournisseur: Cayman Chemical
90150-100 90150-50 90150-500
CAYM90150-100EA 50.4 EUR InStock
CAYM90150-100 CAYM90150-50 CAYM90150-500
Acide linoléique
Acide linoléique
Formule: C₁₈H₃₂O₂
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –5 °C
Densité: 0.9 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064241
Numéro CAS: 60-33-3
EINECS: 200-470-9
Merck Index: 13,05527
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité