Acide sorbique
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: Acide trans,trans-hexa-2,4-diénoïqueAcide hexa-2,4-diénoïque
EHERC16971500EA 51.4 EUR InStock
EHERC16971500
Acide sorbique
Acide sorbique
Formule: CH₃CH=CHCH=CHCOOH
MW: 112,13 g/mol
Point d'ébullition: 228 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 132…135 °C
Densité: 1,204 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 127 °C (coupe fermée)
Numéro MDL: MFCD00002703
Numéro CAS: 110-44-1
Merck Index: 12,08869
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/29/27/2302927.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité