Potassium sorbate
Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH
Synonyms: (E,E)-Hexa-2,4-dienoate de potassium
EHERC16972000EA 59.6 EUR InStock
EHERC16972000
Potassium sorbate
Potassium sorbate
Formule: CH₃CH=CHCH=CHCOOK
MW: 150,22 g/mol
Point de fusion: 270 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00016546
Numéro CAS: 24634-61-5
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/71/23/2297123.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité