1,9-Décadiène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Deca-1,9-diene
31207.09 31207.18
31207.09EA 144 EUR InStock
31207.09 31207.18
1,9-Décadiène ≥97%
1,9-Décadiène
Purity: 97% CAS No.: 1647-16-1 Molecular Formula: CH2=CH(CH2)6CH=CH2 Formula Weight: 138.25 Flash Point: 42°(107°F) Physical Form: Liquid Density: 0.75 Refractive Index: 1.4325 Boiling Point: 169° UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008670
Formule: C₁₀H₁₈
MW: 138,25 g/mol
Point d'ébullition: 169 °C
Point de fusion: –71.8 °C
Densité: 0.75
Point d'éclair: 42 °C (107 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008670
Numéro CAS: 1647-16-1
EINECS: 216-711-6
ONU: 3295
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité