1,6-Heptadiyne ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A11318.06 A11318.14 A11318.22
A11318.06EA 126 EUR InStock
A11318.06 A11318.14 A11318.22
1,6-Heptadiyne ≥97%
1,6-Heptadiyne
Purity: 97% CAS No.: 2396-63-6 Molecular Formula: C7H8 Formula Weight: 92.14 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 9°(48°F) Refractive Index: 1.4420 Odour: Recognizable Boiling Point: 109-111° Beilstein Reference: 1731756 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00014925
Formule: C₇H₈
MW: 92,14 g/mol
Point d'ébullition: 109…111 °C
Point de fusion: –85 °C
Densité: 0.810
Point d'éclair: 9 °C (48 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014925
Numéro CAS: 2396-63-6
EINECS: 219-253-5
ONU: 3295
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité