1,1,2,2-Tétrabromoéthane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12943.AD A12943.AK A12943.AU
A12943.ADEA 41.4 EUR InStock
A12943.AD A12943.AK A12943.AU
1,1,2,2-Tétrabromoéthane ≥97%
1,1,2,2-Tétrabromoéthane
Purity: 97% CAS No.: 79-27-6 Molecular Formula: Br2CHCHBr2 Formula Weight: 345.67 Refractive Index: 1.6370 Boiling Point: 118-120°/15mm Merck Reference: 14,9185 UN No.: 2504 MDL No.: MFCD00000133
Formule: Br₂HCCHBr₂
MW: 345,65 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C (15 mmHg)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 2.967
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000133
Numéro CAS: 79-27-6
EINECS: 201-191-5
ONU: 2504
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,9185
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ecc5c2f2399032fc65a1f90353ec556de6f2f655&vid=602784cfe0c9c19c147c1108e11d03d302f55362&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité