Dibromométhane
Fournisseur: Merck
47799.EA 30.2 EUR InStock
47799.
Dibromométhane
Dibromométhane
Formule: Br₂CH₂
MW: 173,83 g/mol
Point d'ébullition: 97 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –53 °C
Densité: 2,497 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000168
Numéro CAS: 74-95-3
ONU: 2664
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06138
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité