1-Bromo-2-chloroéthane
Fournisseur: Restek
30469-3 30469-5
REST30469-3EA 0 EUR InStock
REST30469-3 REST30469-5
1-Bromo-2-chloroéthane
1-Bromo-2-chloroéthane
Formule: BrH₂CCH₂Cl
Point d'ébullition: 107 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –17 °C
Densité: 1.7392 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000962
Numéro CAS: 107-04-0
EINECS: 203-456-0
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité