1,2-Dibromo-1-chloro-1,2,2-trifluoroéthane ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A19856.14EA 32.6 EUR InStock
A19856.14
1,2-Dibromo-1-chloro-1,2,2-trifluoroéthane ≥98%
1,2-Dibromo-1-chloro-1,2,2-trifluoroéthane
Formule: BrClFCCBrF₂
MW: 276,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00039316
Numéro CAS: 354-51-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité