Bromoacétonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
221860050 221860250 221861000
ACRO221860050EA 38.4 EUR InStock
ACRO221860050 ACRO221860250 ACRO221861000
Bromoacétonitrile 97%
Bromoacétonitrile
Formule: BrCNCH₂
MW: 119,95 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –36 °C
Densité: 1.72 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001884
Numéro CAS: 590-17-0
EINECS: 209-672-1
ONU: 2922
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4810 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité