Dibromoacétonitrile étalon analytique, Supelco®
Fournisseur: Merck
442552.EA 172 EUR InStock
442552.
Dibromoacétonitrile étalon analytique, Supelco®
Dibromoacétonitrile
Formule: Br₂CHCN
MW: 198,84 g/mol
Point d'ébullition: 67 °C (1013 hPa)
Densité: 2,369 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001856
Numéro CAS: 3252-43-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité